Documentos Principais
8.20526
Sigma-Aldrich
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
for synthesis
Sinônimo(s):
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, meso-Hydrobenzoin, meso-1,2-Diphenylethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
HOCH(C6H5)CH(C6H5)OH
Número CAS:
Peso molecular:
214.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
207-758-3
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
139 °C
solubilidade
slightly soluble 2.5 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(O)c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H
chave InChI
IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3