Documentos Principais
8.20252
Sigma-Aldrich
Dibutyl sulfide
for synthesis
Sinônimo(s):
Dibutyl sulfide, Butyl sulfide
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
146.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352113
Número do índice EC:
208-870-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
26 hPa ( 80 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
2220 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
188.7 °C/1013 hPa
pf
-80 °C
temperatura de transição
flash point 62 °C
densidade
0.84 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.837 - 0.839
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup