Documentos Principais
8.20030
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine monohydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethylenediamine monohydrate, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethanediamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H8N2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
60.10 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-468-6
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
12 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (acidimetric)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
385 °C
potência
866 mg/kg LD50, oral (Rat)
560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.7-16.6 % (v/v)
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
118 °C/1013 hPa
pf
8-10 °C
temperatura de transição
flash point 42 °C
densidade
0.963 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H8N2.H2O/c3-1-2-4;/h1-4H2;1H2
chave InChI
XZUAPPXGIFNDRA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.961 - 0.964
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°C)
42 °C