Documentos Principais
8.19244
Sigma-Aldrich
Methyl acetate
special quality
Sinônimo(s):
Methyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
74.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191600
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
chave InChI
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
8.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-13 °C - closed cup