Documentos Principais
8.18783
Sigma-Aldrich
Decanonitrile
for synthesis
Sinônimo(s):
Decanonitrile, Capric acid nitrile
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)8CN
Número CAS:
Peso molecular:
153.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
217-830-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
pf
-18 °C
temperatura de transição
flash point 97 °C
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-9H2,1H3
chave InChI
HBZDPWBWBJMYRY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Decanonitrile, an organic compound with a nitrile group, plays a vital role in organic synthesis. The nitrile group is highly polar, making it a good electrophilic center. It can participate in nucleophilic attack, often serving as a key intermediate in the formation of other functional groups such as ketones, carboxylic acids, and amines. Additionally, decanonitrile acts as a precursor in the production of polyamides.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.818 - 0.820
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - Pensky-Martens closed cup