Documentos Principais
8.18736
Sigma-Aldrich
Methyl pivalate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl pivalate, Pivalic acid methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
209-959-1
pressão de vapor
65 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
potência
1563 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
p.e.
100-102 °C/1013 hPa
pf
<-70 °C
temperatura de transição
flash point 6 °C
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(7)8-4/h1-4H3
chave InChI
CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.875
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
6 °C