Documentos Principais
8.18567
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Propylene oxide
for synthesis
Sinônimo(s):
(R)-(+)-1,2-Propylene oxide, (R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6O
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
200-879-2
pressão de vapor
588 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
430 °C (DIN 51794)
potência
380 mg/kg LD50, oral (Rat)
1243 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.9-37 % (v/v)
p.e.
34-35 °C/1013 hPa
pf
-112 °C
temperatura de transição
flash point -37 °C
densidade
0.829 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-25°C
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
chave InChI
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.832
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +13.0 - +15.0 °
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - Pensky-Martens closed cup