Documentos Principais
8.18419
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzyl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Fluorobenzyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6ClF
Número CAS:
Peso molecular:
144.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
207-264-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
p.e.
176-177 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 58 °C
densidade
1.21 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(ccc1)CCl
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
chave InChI
XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.212 - 1.214
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup