Key Documents
8.18303
Sigma-Aldrich
o-Phenylenedioxydiacetic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
o-Phenylenedioxydiacetic acid, 2.2′-(1.2-Phenylenebisoxy)bisacetic acid
About This Item
Fórmula linear:
2-(HOOCCH2O)-C6H4-OCH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
226.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
226-488-7
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
pf
176-179 °C
densidade volumétrica
140 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H10O6/c11-9(12)5-15-7-3-1-2-4-8(7)16-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
PPZYHOQWRAUWAY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 176 °C
Melting range (upper value): ≤ 179 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3