Documentos Principais
8.18061
Sigma-Aldrich
Diphenyl diselenide
for synthesis
Sinônimo(s):
Diphenyl diselenide, Phenyl diselenide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10Se2
Número CAS:
Peso molecular:
312.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
216-780-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
powder
pf
58-61 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Se]([Se]c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3