Documentos Principais
8.16146
Sigma-Aldrich
1-Methylpyrrolidine
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Methylpyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11N
Número CAS:
Peso molecular:
85.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
204-438-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
100 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
170 °C (DIN 51794)
potência
280 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.1-9.1 % (v/v)
pH
11.3 (1 g/L in H2O)
p.e.
81 °C/1013 hPa
pf
<-80 °C
temperatura de transição
flash point -3 °C
solubilidade
213 g/L
densidade
0.799 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCCC1)C
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3
chave InChI
AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Methylpyrrolidine is a heterocyclic organic compound that serves as a base and catalyst in organic reactions, such as aldol condensations, acylations, and cyclization reactions. Additionally, it is used as a solvent for certain polymerization processes due to its ability to dissolve both polar and non-polar substances. It exhibits strong nucleophilic properties because of the lone pair of electrons on its nitrogen atom, making it highly reactive towards electrophiles. This property enables its use in alkylation, acylation, and substitution reactions, facilitating the synthesis of diverse nitrogen-containing compounds.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup