Documentos
8.16012
Sigma-Aldrich
(2S,3R)-(-)-Threonine
for synthesis
Sinônimo(s):
(2S,3R)-(-)-Threonine, Thr, 2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
119.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-774-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
265-270 °C
solubilidade
90 g/L
densidade volumétrica
370 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=6 in water): -29.0 - -27.5 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1