Documentos Principais
8.15023
Sigma-Aldrich
Cumene-D12
deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinônimo(s):
Cumene-D12
About This Item
Fórmula linear:
C6D5CD(CD3)2
Número CAS:
Peso molecular:
132.27
Código UNSPSC:
12142201
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
5.3 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
420 °C (DIN 51794)
potência
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
10578 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.8-6.0 % (v/v)
p.e.
153 °C/1013 hPa
pf
-96 °C
temperatura de transição
flash point 31 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Nota de análise
Deuteration degree: ≥ 99 %
Informações legais
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°C)
31 °C