Documentos Principais
8.14739
Sigma-Aldrich
N-Methylpiperidine-2-ethanol
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Methylpiperidine-2-ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl) 1-methylpiperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17NO
Número CAS:
Peso molecular:
143.23
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
208-554-7
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
potência
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
índice de refração
n20/D 1.48
pH
11.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
temperatura de transição
flash point 106 °C
densidade
0.98 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H17NO/c1-9-6-3-2-4-8(9)5-7-10/h8,10H,2-7H2,1H3
chave InChI
OVMRRCXDBKEQIU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.977
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
106 °C