Documentos Principais
8.14500
Sigma-Aldrich
Isoamyl benzoate
for synthesis
Sinônimo(s):
Isoamyl benzoate, Benzoic acid isoamyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
192.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
202-334-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
6330 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
260 °C
temperatura de transição
flash point 89 °C
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCC(C)C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
chave InChI
MLLAPOCBLWUFAP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.988 - 0.990
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2