8.14393
Glutaraldeído
(50% solution in water) for synthesis
Sinônimo(s):
Dialdeído glutárico, Pentano-1,5-dial
About This Item
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
22 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
395 °C
concentração
47.0-53.0% (hydrogensulfite method)
dilution
(for synthesis)
pH
3.1-4.5 (20 °C in H2O)
Viscosidade cinemática
12.75 cSt(25 °C)
p.e.
100.7 °C/1013 hPa
pf
-33 °C
densidade
1.13 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
chave InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.125 - 1.130
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
71 °C