Documentos Principais
8.14388
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine
for synthesis
Sinônimo(s):
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
227.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
195-198 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S]1(=O)(=O)N=C2[C@@]3(C1)C([C@H](CC3)C2=O)(C)C
chave InChI
SGCYUTANUMOSGA-LHLIQPBNSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine for synthesis. CAS 119106-38-6, molar mass 227.28 g/mol.
Nota de análise
Assay (of S)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 195 °CMelting range (upper value)≤ 198 °CSpec. rotation [α²0/D (c=2 in aceton)-192.0 - -190.0 °Identity (IR)passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3