Documentos Principais
8.14254
Sigma-Aldrich
Levulinic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Levulinic acid, 4-Oxopentanoic acid, 4-Oxovalerianic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
204-649-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
solid
potência
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
245-246 °C/1013 mbar
pf
26-29 °C
temperatura de transição
flash point 98 °C
solubilidade
675 g/L
densidade
1.13 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(=O)C
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup