Documentos
8.14136
Sigma-Aldrich
2-(2-Nitroethyl)-1,3-dioxolane
for synthesis
Sinônimo(s):
2-(2-Nitroethyl)-1,3-dioxolane, 3-Nitropropionaldehyde ethylene glycol acetal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
Código UNSPSC:
12352102
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
pb
88-90 °C/1 hPa
densidade
1.25 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.245 - 1.247
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3