Documentos Principais
8.14079
Sigma-Aldrich
Iodotrimethylsilane
(stabilised) for synthesis
Sinônimo(s):
Iodotrimethylsilane, Trimethyliodosilane, Trimethylsilyl iodide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.1
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
240-171-0
Nível de qualidade
temperatura de transição
flash point -31 °C
densidade
1.47 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
chave InChI
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
(stabilised) for synthesis
Aplicação
Iodotrimethylsilane (stabilised) for synthesis. CAS 16029-98-4, EC Number 240-171-0, chemical formula (CH₃)₃SiI.
Nota de análise
Assay (argentometric)≥ 95.0 %Identity (IR)passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-23.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-31 °C - closed cup