Documentos Principais
8.10595
Sigma-Aldrich
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate, 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H5NaO3S2
Número CAS:
Peso molecular:
164.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
243-285-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2