Documentos Principais
8.10408
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylhydrazine
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylhydrazine, UDMH
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
164 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
249 °C
potência
122 mg/kg LD50, oral (rat)
Lim. expl.
2-45 % (v/v)
p.e.
63-64 °C/1013 hPa
pf
-58 °C
temperatura de transição
flash point 1 °C
densidade
0.79 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
N,N-Dimethylhydrazine for synthesis. CAS 57-14-7, EC Number 200-316-0, chemical formula (CH₃)₂NNH₂.
Nota de análise
Assay (GC, area%):≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.790 - 0.792
Identity (IR):passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C - closed cup