Documentos Principais
8.08222
Sigma-Aldrich
Trichloroacetonitrile
for synthesis
Sinônimo(s):
Trichloroacetonitrile, Trichloromethylnitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2Cl3N
Número CAS:
Peso molecular:
144.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
208-885-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
77 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
85.7 °C/1013 hPa
pf
-44 °C
temperatura de transição
flash point >195 °C
solubilidade
750 mg/L
densidade
1.44 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)C#N
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6
chave InChI
DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.442 - 1.448
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
74 °C