Documentos Principais
8.06754
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-pyridinecarboxylate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Ethyl nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Nicotinic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
3-(C2H5OOC)C5H4N
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
210-370-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
>2005 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
222-224 °C/1013 mbar
pf
8-9 °C
temperatura de transição
flash point 93 °C
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
n1cc(ccc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.108
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup