Key Documents
8.06116
Sigma-Aldrich
Methyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Código UNSPSC:
12352101
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
Nível de qualidade
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
464.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 240 °C