Documentos Principais
8.04812
Sigma-Aldrich
Methylenesuccinic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Methylenesuccinic acid, Itaconic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH2C(=CH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
130.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-599-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.0000115 Pa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
temperatura de autoignição
430 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
163-168.4 °C
solubilidade
77.49 g/L
densidade
0.949 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)CC(=C)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 163 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1