Documentos Principais
8.04786
Sigma-Aldrich
1-Iodobutane
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Iodobutane, Butyl iodide
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3I
Número CAS:
Peso molecular:
184.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
208-824-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
18.5 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
130 °C/1013 hPa
pf
-103 °C
temperatura de transição
flash point 33 °C
densidade
1.62 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ICCCC
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.613 - 1.617
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup