Documentos
8.04511
Sigma-Aldrich
Hydantoin
for synthesis
Sinônimo(s):
Hydantoin, 2,4-(3H,5H)-Imidazoledione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
100.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
207-313-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
pf
221-223 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
chave InChI
WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 219 °C
Melting range (upper value): ≤ 223 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3