Documentos
8.03549
Sigma-Aldrich
Dibenzyl sulfoxide
for synthesis
Sinônimo(s):
Dibenzyl sulfoxide, Benzyl sulfoxide
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5CH2)SO
Número CAS:
Peso molecular:
230.33
Código UNSPSC:
12352119
Número do índice EC:
210-668-7
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
pH
6.0-6.5 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
pf
128-131 °C
solubilidade
0.3 g/L
densidade volumétrica
400‑500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C14H14OS/c15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
chave InChI
HTMQZWFSTJVJEQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 129 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test