Documentos Principais
8.03120
Sigma-Aldrich
1,4-Dinitrobenzene
for synthesis
Sinônimo(s):
1,4-Dinitrobenzene
About This Item
Fórmula linear:
1,4-(NO2)2C6H4
Número CAS:
Peso molecular:
168.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
Número do índice EC:
202-833-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥94.0% (HPLC)
p.e.
299 °C/1013 hPa
pf
174 °C
temperatura de transição
flash point 150 °C
solubilidade
0.069 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H
chave InChI
FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup