Documentos Principais
8.02624
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-nitroaniline
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Chloro-4-nitroaniline, 4-Amino-3-chloronitrobenzene
About This Item
Fórmula linear:
2-(Cl)-4-(NO2)C6H3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
172.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
204-502-2
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
temperatura de autoignição
522 °C
potência
6430 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 0.23 g/L in H2O)
p.e.
320 °C/1013 hPa (decomposes)
pf
104-107 °C
solubilidade
0.23 g/L
densidade volumétrica
850 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2
chave InChI
LOCWBQIWHWIRGN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 105 °C
Melting range (upper value): ≤ 108 °C
Identity (IR): passes test