Documentos Principais
8.01917
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol monoethyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
Pyrocatechol monoethyl ether, Guaethol, 2-Ethoxyphenol
About This Item
Fórmula linear:
2-(C2H5O)C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
202-358-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1 hPa ( 45 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
214-216 °C/1013 hPa
pf
24-28 °C
temperatura de transição
flash point 86 °C
solubilidade
9 g/L
densidade
1.10 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
chave InChI
MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup