Documentos Principais
8.01299
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid, Trimesic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H3-1,3,5-(COOH)3
Número CAS:
Peso molecular:
210.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
209-077-7
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
temperatura de autoignição
590 °C
potência
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
>300 °C
temperatura de transição
flash point 328 °C
solubilidade
26.3 g/L
densidade volumétrica
720 kg/m3
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
chave InChI
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3