Documentos
8.01295
Sigma-Aldrich
4-Ethylmorpholine
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Ethylmorpholine, N-Ethylmorpholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
115.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
202-885-0
pressão de vapor
8.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
160 °C
potência
1640 mg/kg LD50, oral (Rat)
900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.9 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1 cSt(23 °C)
pb
138 °C/1013 hPa
pf
-63--62 °C
temperatura de transição
flash point 30 °C
densidade
0.91 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
chave InChI
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.916
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
30 °C