Documentos Principais
8.00945
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanol
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethylene chlorohydrin
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
6.6 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
425 °C
Lim. expl.
5-16 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 500 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
3.43 cSt(23 °C)
p.e.
129 °C/1013 hPa
pf
-63 °C
temperatura de transição
flash point 55 °C
densidade
1.2 g/cm3 at 20 °C
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
2-Chloroethanol for synthesis. CAS 107-07-3, EC Number 203-459-7, molar mass 80.51 g/mol.
Armazenamento e estabilidade
Store at +5°C to +30°C.
Nota de análise
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):1.201 - 1.203
Water (according to Karl Fischer):≤ 0.10 %
Identity (IR):passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup