Documentos Principais
8.00757
Sigma-Aldrich
Diethyl sebacate
for synthesis
Sinônimo(s):
Diethyl sebacate, Sebacic acid diethyl ester, Decanedioic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OOC(CH2)8COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
258.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-764-5
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
potência
14470 mg/kg LD50, oral (Rat)
Viscosidade cinemática
6.2 cSt(20 °C)
p.e.
312 °C/1013 hPa
pf
-3 °C
temperatura de transição
flash point 71 °C
densidade
0.97 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.966
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup