Documentos Principais
71530-M
Sigma-Aldrich
T7 Tail Fiber Monoclonal Antibody
Novagen®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG2a
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Specific immunocapture of T7 bacteriophage
The T7 Tail Fiber Monoclonal Antibody is a mouse monoclonal antibody (IgG2a) directed against the tail-fiber protein of the T7 bacteriophage. The antibody can be used to immunoprecipitate T7 phage or T7 tail-fiber from solution using an optimized immunoprecipitation GrabIt-based protocol (Protein G Plus/Protein A agarose). Just 2.5 µg of antibody is sufficient to immunoprecipitate at least 1 × 1010 T7 phage. The antibody is supplied at 1 mg/ml and is suitable for use with the T7Select Phage Display System and the immunoprecipitation-based GrabIt Protein G Plus/Protein A Kit. Not suitable forimmunoblotting.
Advertência
Toxicity: Highly Toxic (H)
Informações legais
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2