684274
β1,2-Xylosidase, Xanthomonas sp.
Sinônimo(s):
β1,2-Xylosidase, Xanthomonas sp., β-D-Xylanxylohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
atividade específica
≥10 units/mL
≥20 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
atividade externa
β-N-acetylglucosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
forma física
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2