681677
Wnt Pathway Inhibitor XII
The Wnt Pathway Inhibitor XII controls the biological activity of Wnt Pathway. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
Wnt Pathway Inhibitor XII, (E)-4-(2,6-Difluorostyryl)-N,N-dimethylaniline, FIDAS3, MAT2A Inhibitor I, Methionine S-Adenosyltransferase 2A Inhibitor I
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white to pale yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Outras notas
Zhang, W., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 7579.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2