681668
Wnt Synergist, QS11
A cell-permeable purine compound that binds ARFGAPs (Kd = 364 and 620 nM for AMAP1 and ARFGAP1, respectively) and acts as a broad specificity ARFGAPs inhibitor (GTPase activating proteins of ADP-ribosylation factor).
Sinônimo(s):
Wnt Synergist, QS11, QS11, Wnt Pathway Activator II, Wnt Pathway Activator II, QS11
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale amber
solubilidade
ethanol: 20 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]3(c4nc(nc(c4nc3)N[C@H](CO)Cc7ccccc7)Oc5cc6c(cc5)CCC6)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C36H33N5O2/c42-23-31(20-25-8-3-1-4-9-25)38-34-33-35(40-36(39-34)43-32-19-18-28-12-7-13-30(28)21-32)41(24-37-33)22-26-14-16-29(17-15-26)27-10-5-2-6-11-27/h1-6,8-11,14-19,21,24,31,42H,7,12-13,20,22-23H2,(H,38,39,40)/t31-/m0/s1
chave InChI
DOKZLKDGUQWMSX-HKBQPEDESA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2