681647
WRN Helicase Inhibitor, NSC 19630
The WRN Helicase Inhibitor, NSC 19630, also referenced under CAS 72835-26-8, controls the biological activity of WRN Helicase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinônimo(s):
WRN Helicase Inhibitor, NSC 19630, 1-((1-Oxopropoxy)methyl)-maleimide, 1-((1-Oxopropoxy)methyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, MIRA-1, p53 Activator VIII
Ensaio
≥97% (NMR)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(C(=O)C=CC1=O)COC(=O)CC
InChI
1S/C8H9NO4/c1-2-8(12)13-5-9-6(10)3-4-7(9)11/h3-4H,2,5H2,1H3
chave InChI
YXEWPGYLMHXLPS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Bykov, V.J.N., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 30384.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2