676602
PhosphoDetect Anti-VASP (pSer²³⁹) Mouse mAb (16C2)
lyophilized, clone 16C2, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Vasodilator-stimulated Phosphoprotein, Activated
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
16C2, monoclonal
forma
lyophilized
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer239/pSer239)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (0.1 µg/ml, chemiluminescence; 1 µg/ml, colorimetric)
Immunocytochemistry (1-10 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-10 µg/10⁶ vanadate-treated A431 cells)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Vanadate-treated A431 cells or 8-pCPT-treated platelets
Outras notas
Schwarz, U.R., et al. 1999. Thromb. Haemost.82, 1145.
Smolenski, A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 20029.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1