662140
DUB Inhibitor IV, b-AP15
The DUB Inhibitor IV, b-AP15 controls the biological activity of DUB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
DUB Inhibitor IV, b-AP15, NSC687852, 3,5- bis((4-Nitrophenyl)methylidene)-1-prop-2-enoylpiperidin-4-one, (3 E,5 E)-1-Acryloyl-3,5- bis(4-nitrobenzylidene)piperidin-4-one, USP14 Inhibitor III, UCH-L5/UCH37 Inhibitor II, NSC687852, 3,5-bis((4-Nitrophenyl)methylidene)-1-prop-2-enoylpiperidin-4-one, (3E,5E)-1-Acryloyl-3,5-bis(4-nitrobenzylidene)piperidin-4-one, USP14 Inhibitor III, UCH-L5/UCH37 Inhibitor II
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(/C(CN(C(C=C)=O)C/1)=C/C(C=C2)=CC=C2[N+]([O-])=O)C1=C\C3=CC=C(C=C3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H17N3O6/c1-2-21(26)23-13-17(11-15-3-7-19(8-4-15)24(28)29)22(27)18(14-23)12-16-5-9-20(10-6-16)25(30)31/h2-12H,1,13-14H2/b17-11+,18-12+
chave InChI
GFARQYQBWJLZMW-JYFOCSDGSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3