Documentos Principais
6.17740
Supelco
Fluoreto de amônio
purified grade
Sinônimo(s):
Ammonium fluoride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H4FN
Número CAS:
Peso molecular:
37.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
purified grade
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
chave InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash