Documentos Principais
585970
Sigma-Aldrich
(±)-Thalidomide
Selective inhibitor of TNF-α biosynthesis.
Sinônimo(s):
(±)-Thalidomide, (±)-2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
258.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
chave InChI
UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Selective inhibitor of TNFα biosynthesis. Blocks basic fibroblast growth factor (bFGF)-induced angiogenesis in cornea. An immunomodulator that inhibits replication of the HIV-1 virus. Has been used to treat AIDS-related oral ulcers.
Selective inhibitor of TNF-α biosynthesis. Blocks basic fibroblast growth factor (bFGF)-induced angiogenesis in cornea. An immunomodulator that inhibits replication of the HIV-1 virus. Has been used to treat AIDS-related oral ulcers.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
TNF-α biosynthesis
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (G)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze(-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Gershon, D. 1995. Nat. Med.1, 1230.
Thompson, C. 1995. Lancet 346, 1289.
Tramontana, J.M., et al. 1995. Mol. Med. 1, 384.
D’Amato, R.J., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 4082.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3