567305
SKF-86002
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive cytokine-suppressive anti-inflammatory drug (CSAID).
Sinônimo(s):
SKF-86002, 6-(4-Fluorophenyl)-2,3-dihydro-5-(4-pyridyl)imidazo[2,1-b]thiazole
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H12FN3S/c17-13-3-1-11(2-4-13)14-15(12-5-7-18-8-6-12)20-9-10-21-16(20)19-14/h1-8H,9-10H2
chave InChI
YOELZIQOLWZLQC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
(LPS)-stimulated IL-1 and TNF-α production
Advertência
Outras notas
Blanque, R., et al. 1997. Drugs Exp. Clin. Res. 23, 63.
Lee, J.C., et al. 1995. Nature 372, 739.
Prichett, W., et al. 1995. J. Inflamm. 45, 97.
Lee, J.C., et al. 1993. Ann. N.Y. Acad. Sci. 696, 149.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3