Documentos Principais
567152
Sigma-Aldrich
β-Sitosterol
≥75% (β-sitosterol, GC), solid, anticholesteremic steroid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
β-Sitosterol, α-Dihydrofucosterol, 22,23-Dihydrostigmasterol, α-Phytosterol, SITO
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
β-Sitosterol, Common plant steroid that possesses anticholesteremic properties.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 8556
Ensaio
≥75% (β-sitosterol, GC)
≥95% sterol basis
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤2.5% (GC)
cor
white
solubilidade
chloroform: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@H](C(C)C)CC)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
chave InChI
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Descrição geral
Common plant steroid that possesses anticholesteremic properties. Has recently been shown to induce G2/M arrest, endoreduplication, and apoptosis through the Bcl-2 and PI3K/Akt signaling pathways.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Anticholesteremic properties
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Moon, D., et al. 2008. Cancer Lett.264, 181.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
sitostanol β-sitostanol, powder
Avanti
700121P
sitostanol
Brusatol ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1868
Brusatol
Campesterol ~65%
Sigma-Aldrich
C5157
Campesterol