565794
β-Secretase Inhibitor IV
InSolution, ≥95%
Sinônimo(s):
InSolution β-Secretase Inhibitor IV, N-(1 S, 2 R)-1-Benzyl-3-(cyclopropylamino)-2-hydroxypropyl)-5-(methyl(methylsulfonyl)amino-Nʹ-((1 R)-1-phenylethyl)isophthalamide
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC(C(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](O)CNC3CC3)=O)=CC(N(S(C)(=O)=O)C)=C1)N[C@H](C)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C31H38N4O5S/c1-21(23-12-8-5-9-13-23)33-30(37)24-17-25(19-27(18-24)35(2)41(3,39)40)31(38)34-28(16-22-10-6-4-7-11-22)29(36)20-32-26-14-15-26/h4-13,17-19,21,26,28-29,32,36H,14-16,20H2,1-3H3,(H,33,37)(H,34,38)/t21-,28+,29-/m1/s1
chave InChI
VPNIQGRFZCTBEZ-SPTGULJVSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
β-Secretase
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)