559292
RSK Inhibitor, SL0101
InSolution, ≥95%
Sinônimo(s):
InSolution RSK Inhibitor, SL0101
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Smith, J.A., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 6043.
Xu, Y.M., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 3974.
Maloney, D.J. and Hecht, S.M., 2005. Org. Lett.7, 1097.
Smith, J.A., et al. 2005. Cancer Res.65, 1027.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)