553509
Ras/Rac Transformation Blocker, SCH 51344
A cell-permeable pyrazoloquinoline compound that acts as an effective blocker of Ras-induced malignant transformation and inhibits Ras/Rac-dependent dissociation of EMS1 from the actin-myosin II complex and membrane ruffling.
Sinônimo(s):
Ras/Rac Transformation Blocker, SCH 51344, 6-Methoxy-4-(2-((2-hydroxyethoxyl)-ethyl)amino)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H20N4O3/c1-10-14-15(17-5-7-23-8-6-21)12-9-11(22-2)3-4-13(12)18-16(14)20-19-10/h3-4,9,21H,5-8H2,1-2H3,(H2,17,18,19,20)
chave InChI
YWEGXZZAORIRQR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ras/Rac
Embalagem
Advertência
Outras notas
He, H., et al. 1998. Mol. Cell. Biol.18, 3829.
Walsh, A.B., et al. 1997. Oncogene15, 2553.
Chandra Kumar, C., et al. 1995. Cancer Res.55, 5106.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1